1-Hexadecanethiol ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: n-Hexadecyl mercaptan, 1-Mercaptohexadecane, Hexadecane-1-thiol, n-Hexadecanethiol
H0068-25ML H0068-500ML
TCIAH0068-25MLEA 215 SEK
TCIAH0068-25ML TCIAH0068-500ML
1-Hexadecanethiol ≥97.0%
1-Hexadecanethiol
Formel: C₁₆H₃₄S
Kokpunkt: 189°C
Smältpunkt: 18…20 °C
Densitet: 0,8556 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 135°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011677
CAS nummer: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ca9c63c8de4f3b0f0d5eba82de60b8c6ba79f7b&vid=3c9dc6e9b3b84d2a27a6fd1146e4bf8cb7a94254&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %