Etantiol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Etylmerkaptan
E0036-25ML
E0036-500ML
TCIAE0036-25MLEA
230
SEK
TCIAE0036-25ML
TCIAE0036-500ML
Etantiol ≥98.0%
Etantiol
Formel:
C₂H₆S MW: 62,14 g/mol Kokpunkt: 35°C Smältpunkt: –148 °C Densitet: 0,846 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -48°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004887 CAS nummer: 75-08-1 EINECS: 200-837-3 UN: 2363 ADR: 3,I Merck Index: 14,03726 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |