Dodekan-1-tiol ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
D0970-25ML D0970-500ML
TCIAD0970-25MLEA 230 SEK
TCIAD0970-25ML TCIAD0970-500ML
Dodekan-1-tiol ≥95.0%
Dodekan-1-tiol
Formel: C₁₂H₂₆S
Kokpunkt: 277°C
Smältpunkt: -7°C
Densitet: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 128°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004885
CAS nummer: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cb8f0414d802bd2b9aaed426862d0fa2168683f&vid=ceaf19d85f0a0f47bcdbdfd28d88f5a8060a4611&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %