1-Butanethiol ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
B0685-25ML B0685-500ML
TCIAB0685-25MLEA 215 SEK
TCIAB0685-25ML TCIAB0685-500ML
1-Butanethiol ≥97.0%
1-Butanethiol
Formel: C₄H₁₀S
Kokpunkt: 98°C
Smältpunkt: –116 °C
Densitet: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 2°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004905
CAS nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4826331e606f1279e7632b1e68b1cc1265e8aa18&vid=9ac07aac2c82a1c11cae75bf8381d96604bf25c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %