Hexan-1,2,6-triol ≥96.0%
Leverantör: TCI
H0104-25G
H0104-500G
TCIAH0104-25GEA
390
SEK
TCIAH0104-25G
TCIAH0104-500G
Hexan-1,2,6-triol ≥96.0%
Hexan-1,2,6-triol
Formel:
C₆H₁₄O₃ Kokpunkt: 178°C Smältpunkt: 25…32 °C Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 191°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002976 CAS nummer: 106-69-4 EINECS: 203-424-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |