1,5-pentandiol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
P0050-25G P0050-500G
TCIAP0050-25GEA 215 SEK
TCIAP0050-25G TCIAP0050-500G
1,5-pentandiol ≥97.0%
1,5-pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokpunkt: 239°C
Smältpunkt: –16 °C
Densitet: 0,9941 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 135°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002978
CAS nummer: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 14,07117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ece8ab9060d0d7b00fb9e681b7ae7509d9adf33&vid=bf4ac7ba7ea9c422434ff51e9a1b334c7c84c9d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %