1,3-propandiol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
P0486-25G P0486-500G P0486-100G
TCIAP0486-25GEA 245 SEK
TCIAP0486-25G TCIAP0486-500G TCIAP0486-100G
1,3-propandiol ≥98.0%
1,3-propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Kokpunkt: 214°C
Smältpunkt: –32 °C
Densitet: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 74°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002949
CAS nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 14,09714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7363955f07cab3bfef1fd43027d3aa42893b8a&vid=3f075951cc0c100134ee17a06cca970f7421d13e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %