(±)-1,2-Pentanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
P1178-25ML P1178-500ML
TCIAP1178-25MLEA 255 SEK
TCIAP1178-25ML TCIAP1178-500ML
(±)-1,2-Pentanediol ≥98.0%
(±)-1,2-Pentanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokpunkt: 210°C
Densitet: 0,9802 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 104°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010736
CAS nummer: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb275f85c973f605c8d0e05f8f20d7ebb3519157&vid=e4467ef18791111ad495c7a007c9d4ffec2e6f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %