4-Heptanol ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
4-Heptyl alcohol, Dipropylcarbinol
H0036-25ML
H0036-100ML
TCIAH0036-25MLEA
605
SEK
TCIAH0036-25ML
TCIAH0036-100ML
4-Heptanol ≥97.0%
4-Heptanol
Formel:
C₇H₁₆O MW: 116.2 g/mol Kokpunkt: 155°C Smältpunkt: –42°C Flampunkt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00021934 CAS nummer: 589-55-9 EINECS: 209-651-7 UN: 1987 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |