3-Pentanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
P0057-25ML P0057-500ML
TCIAP0057-25MLEA 215 SEK
TCIAP0057-25ML TCIAP0057-500ML
3-Pentanol ≥98.0%
3-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 116°C
Smältpunkt: –8°C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004574
CAS nummer: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30be3fe3432a0ce8eb0bbd03c675997f89dca24&vid=343437884c2d676a15e65f339fdd108e12709f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %