2-Propanol ≥99.5%
Leverantör: TCI
Fara
I0163-25ML I0163-500ML
TCIAI0163-25MLEA 215 SEK
TCIAI0163-25ML TCIAI0163-500ML
2-Propanol ≥99.5%
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Kokpunkt: 82°C
Smältpunkt: –89 °C
Densitet: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 15°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011674
CAS nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e806821deef8407f9c98ddd1fc394f264b5ffc&vid=4ca18041ba1d57f6bb04959992492f9e0b4e10c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %