(±)-2-Nonanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: (±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
N0334-25ML N0334-500ML
TCIAN0334-25MLEA 325 SEK
TCIAN0334-25ML TCIAN0334-500ML
(±)-2-Nonanol ≥98.0%
(±)-2-Nonanol
Formel: C₉H₂₀O
Kokpunkt: 198°C
Smältpunkt: –35 °C
Densitet: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 82°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004593
CAS nummer: 628-99-9
EINECS: 211-065-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb2a5d2bb440151136871a58f077fdb64a8a555d&vid=a8ca8471a3265d4b62330c7d85df69b2ae07d895&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %