1-Propanol ≥99.5%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
P0491-25ML
P0491-500ML
TCIAP0491-25MLEA
215
SEK
TCIAP0491-25ML
TCIAP0491-500ML
1-Propanol ≥99.5%
1-Propanol
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH MW: 60.1 g/mol Kokpunkt: 97°C Smältpunkt: –127°C Flampunkt: 25°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS nummer: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 III Merck Index: 14,07842 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Density (20deg.C) | 0.8010 to 0.8060 g/mL |
Water | max. 0.2 % |