1-pentanol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
P0055-25ML P0055-500ML
TCIAP0055-25MLEA 215 SEK
TCIAP0055-25ML TCIAP0055-500ML
1-pentanol ≥99.0%
1-pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 137°C
Smältpunkt: –79°C
Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 43°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002977
CAS nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14bb2c139339e85f43ccf9c77bced226ece2caaa&vid=a4bfbda0c57603519c4d829b37947a303c3ae6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %