1-Oktanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: n-Octanol
O0036-25ML O0036-500ML
TCIAO0036-25MLEA 215 SEK
TCIAO0036-25ML TCIAO0036-500ML
1-Oktanol ≥99.0%
1-Oktanol
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Kokpunkt: 194°C
Smältpunkt: -16°C
Densitet: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 83°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002988
CAS nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 14,06751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9584627f8f6f6ecf55152882b8588f2e0243e819&vid=c35011278d1014420092a0c07be1ccd7b82d3478&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %