1-Hexanol 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
H0130-25ML H0130-500ML
TCIAH0130-25MLEA 215 SEK
TCIAH0130-25ML TCIAH0130-500ML
1-Hexanol 98,0 GC_ANALYSMETOD
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102.18 g/mol
Kokpunkt: 157°C
Smältpunkt: –45°C
Flampunkt: 63°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002982
CAS nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 14,04697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a9d5113911c26d1bf98c1e6b21346a05bdb7d4&vid=228629cd311f1a0c10ce094aabc81499e0038539&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %