1-Heptanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Heptyl alcohol
H0033-25ML H0033-500ML
TCIAH0033-25MLEA 215 SEK
TCIAH0033-25ML TCIAH0033-500ML
1-Heptanol ≥98.0%
1-Heptanol
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Kokpunkt: 177°C
Smältpunkt: -34°C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 71°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002986
CAS nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 14,04661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d94fb43809b000bdd5da7153a0758c73437d766&vid=17a1cce2592226e10b4f96f56b5eabbd912d2745&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %