1-Butanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
B0704-25ML
B0704-500ML
TCIAB0704-25MLEA
215
SEK
TCIAB0704-25ML
TCIAB0704-500ML
1-Butanol ≥99.0%
1-Butanol
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Kokpunkt: 118°C Smältpunkt: –89 °C Densitet: 0,812 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 37°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 14,01540 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |