Formaldehyd dimetylacetal ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Formal, Methylal, Dimethoxymethane
D0637-25ML
D0637-500ML
TCIAD0637-25MLEA
215
SEK
TCIAD0637-25ML
TCIAD0637-500ML
Formaldehyd dimetylacetal ≥98.0%
Formaldehyd dimetylacetal
Formel:
CH₂(OCH₃)₂ MW: 76.1 g/mol Kokpunkt: 42°C Smältpunkt: -105 Flampunkt: –32°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008495 CAS nummer: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 UN: 1234 ADR: 3 II Merck Index: 14,06012 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |