Aceton-dimetylacetal ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: DMP
A0057-25ML A0057-500ML
TCIAA0057-25MLEA 230 SEK
TCIAA0057-25ML TCIAA0057-500ML
Aceton-dimetylacetal ≥98.0%
Aceton-dimetylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokpunkt: 80°C
Smältpunkt: –47 °C
Densitet: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -9°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008479
CAS nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6936f6b50ad13ab1937b8330817793655823a65&vid=9b0a772e59fcf58b8b5469cf364cbb732b4c4bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %