Nitrometan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
N0209-25G
N0209-500G
N0209-100G
TCIAN0209-25GEA
230
SEK
TCIAN0209-25G
TCIAN0209-500G
TCIAN0209-100G
Nitrometan ≥98.0%
Nitrometan
Formel:
CH₃NO₂ MW: 61,04 g/mol Kokpunkt: 101°C Smältpunkt: -29°C Densitet: 1,138 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 44 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007400 CAS nummer: 75-52-5 EINECS: 200-876-6 UN: 1261 ADR: 3,II Merck Index: 14,06611 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
agrichemical (Organophosphorus) | to pass test |