Pentylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
A0445-25ML
A0445-500ML
A0445-100ML
TCIAA0445-25MLEA
215
SEK
TCIAA0445-25ML
TCIAA0445-500ML
TCIAA0445-100ML
Pentylamine ≥98.0%
Pentylamine
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂ MW: 87,16 g/mol Kokpunkt: 104°C Smältpunkt: –50 °C Densitet: 0,7547 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -1°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008236 CAS nummer: 110-58-7 EINECS: 203-780-2 UN: 1106 ADR: 3,II Merck Index: 14,00598 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |