Butylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
B0707-25ML B0707-500ML
TCIAB0707-25MLEA 215 SEK
TCIAB0707-25ML TCIAB0707-500ML
Butylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Butylamin
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
MW: 73,14 g/mol
Kokpunkt: 77°C
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -4°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011690
CAS nummer: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9172c8538459af4a13da3451a3a89dd14ef33ee&vid=223e471a5e49594cf78481996f2204ac717c014d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %