Tripropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
T0522-25ML
T0522-500ML
TCIAT0522-25MLEA
215
SEK
TCIAT0522-25ML
TCIAT0522-500ML
Tripropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tripropylamine
Formel:
C₉H₂₁N MW: 143,27 g/mol Kokpunkt: 156°C Smältpunkt: –94 °C Densitet: 0,754 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 41°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009363 CAS nummer: 102-69-2 EINECS: 203-047-7 UN: 2260 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |