2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
H0746-1G H0746-5G H0746-25G
TCIAH0746-1GEA 310 SEK
TCIAH0746-1G TCIAH0746-5G TCIAH0746-25G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol ≥98.0%
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
Formel: C₅H₆F₆O₂
MW: 212,09 g/mol
Kokpunkt: 112°C
Smältpunkt: 77,5 °C
MDL Number: MFCD00042434
CAS nummer: 376-90-9
EINECS: 206-819-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d3d5de1bb98e8f5bb508cc2703168ed09e7459&vid=d5799419f93babdad2e73d87c588ba8113779658&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C