1,1,1-Trifluoroiodoethane 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
T1148-25G T1148-5G
TCIAT1148-25GEA 2075 SEK
TCIAT1148-25G TCIAT1148-5G
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99,0 GC_ANALYSMETOD
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Formel: C₂H₂F₃I
MW: 209.94 g/mol
Kokpunkt: 55°C
MDL Number: MFCD00001082
CAS nummer: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f6412c3b64de1f592bfb68895a18b38e35dcb3&vid=8a6a74c3abcfeed85493a0aeecd3027cd3736e19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %