3-Klor-1-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C0270-25G C0270-500G C0270-100G
TCIAC0270-25GEA 455 SEK
TCIAC0270-25G TCIAC0270-500G TCIAC0270-100G
3-Klor-1-propanol ≥98.0%
3-Klor-1-propanol
Formel: C₃H₇ClO
Kokpunkt: 160°C
Smältpunkt: –20 °C
Densitet: 1,1309 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 82°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002943
CAS nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e3bc28bbde2ae9009c517902ab73cf07ac4d57c&vid=cc18e094de5aa98eddc8f67a9776bb5dbe9b204b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %