2,3-Diklor-1-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D0403-25G D0403-500G D0403-100G
TCIAD0403-25GEA 790 SEK
TCIAD0403-25G TCIAD0403-500G TCIAD0403-100G
2,3-Diklor-1-propanol ≥98.0%
2,3-Diklor-1-propanol
Formel: C₃H₆Cl₂O
MW: 128,99 g/mol
Kokpunkt: 183 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –44 °C
Densitet: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 93°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040446
CAS nummer: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1f669d6f2328170bbf6da486ac544d73a66adfc&vid=8465fcc34d3ce77b1e0085283dcbaf2165b2e53c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %