1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B0471-25ML B0471-500ML
TCIAB0471-25MLEA 230 SEK
TCIAB0471-25ML TCIAB0471-500ML
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥98.0%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Formel: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
MW: 187,07 g/mol
Kokpunkt: 235°C
Smältpunkt: –31,5 °C
Densitet: 1,1024 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 126°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000976
CAS nummer: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96942123f64b2be7729b6fb13f00f9dd03b95796&vid=42027c47c0f4c430b84e9eeb05c0d322d1c8c7d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %