(Chloromethoxy)ethane ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Chloromethyl ethyl ether
C0201-25G C0201-500G C0201-100G
TCIAC0201-25GEA 830 SEK
TCIAC0201-25G TCIAC0201-500G TCIAC0201-100G
(Chloromethoxy)ethane ≥96.0%
(Chloromethoxy)ethane
Formel: ClCH₂OCH₂CH₃
Kokpunkt: 80°C
Smältpunkt: –98 °C
Densitet: 1,0188 g/cm³ (15 °C)
Flampunkt: 7°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000887
CAS nummer: 3188-13-4
EINECS: 221-687-5
UN: 2354
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb737e98551ae005790ae1c446287f4ead64b4b&vid=f8883037e1ae6b03836ed88027f50b15fc0700cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %