2-Klorpropan ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0267-25ML C0267-500ML
TCIAC0267-25MLEA 230 SEK
TCIAC0267-25ML TCIAC0267-500ML
2-Klorpropan ≥99.0%
2-Klorpropan
Formel: C₃H₇Cl
Kokpunkt: 35°C
Smältpunkt: –117°C
Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –32°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000867
CAS nummer: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
UN: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 14,05211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d6230cd4b85dbf2916990fb558b76a82e9e126&vid=d604190d0f4fef566782b1204a61b3dda3eabf32&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %