1-Klorpropan ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
C0266-25ML
C0266-500ML
TCIAC0266-25MLEA
215
SEK
TCIAC0266-25ML
TCIAC0266-500ML
1-Klorpropan ≥99.0%
1-Klorpropan
Formel:
C₃H₇Cl MW: 78,54 g/mol Kokpunkt: 46°C Smältpunkt: –122,8 °C Densitet: 1,3914 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -31 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000995 CAS nummer: 540-54-5 EINECS: 208-749-7 UN: 1278 ADR: 3,II Merck Index: 14,07847 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |