1-Chlorohexane ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0184-25ML
C0184-500ML
TCIAC0184-25MLEA
215
SEK
TCIAC0184-25ML
TCIAC0184-500ML
1-Chlorohexane ≥95.0%
1-Chlorohexane
Formel:
C₆H₁₃Cl MW: 120.62 g/mol Kokpunkt: 135°C Smältpunkt: -94 Flampunkt: 27°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001018 CAS nummer: 544-10-5 EINECS: 208-859-5 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 14,02144 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |