1-Chloroheptane ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Heptyl chloride
C0182-25ML
C0182-500ML
TCIAC0182-25MLEA
285
SEK
TCIAC0182-25ML
TCIAC0182-500ML
1-Chloroheptane ≥99.0%
1-Chloroheptane
Formel:
C₇H₁₅Cl Kokpunkt: 159°C Smältpunkt: –4 °C Densitet: 0,877 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 45°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001021 CAS nummer: 629-06-1 EINECS: 211-070-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |