1-Chlorodecane ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0600-25ML
C0600-500ML
TCIAC0600-25MLEA
325
SEK
TCIAC0600-25ML
TCIAC0600-500ML
1-Chlorodecane ≥97.0%
1-Chlorodecane
Formel:
C₁₀H₂₁Cl Kokpunkt: 223°C Smältpunkt: –34 °C Densitet: 0,868 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 102°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000956 CAS nummer: 1002-69-3 EINECS: 213-691-0 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |