1-Klorbutan ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: n-Butyl Chloride
C0142-25ML C0142-500ML
TCIAC0142-25MLEA 230 SEK
TCIAC0142-25ML TCIAC0142-500ML
1-Klorbutan ≥99.0%
1-Klorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92.57 g/mol
Kokpunkt: 78°C
Smältpunkt: -123
Flampunkt: –13°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001009
CAS nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b837775fb8cf99752f1a054416fd7aa25c2963&vid=98d417ece07d7567bc2348fa8a773aa8fe706cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %