1,4-Dichlorobutane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D0349-25ML D0349-500ML
TCIAD0349-25MLEA 215 SEK
TCIAD0349-25ML TCIAD0349-500ML
1,4-Dichlorobutane ≥98.0%
1,4-Dichlorobutane
Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Kokpunkt: 155°C
Smältpunkt: –38 °C
Densitet: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 53°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001011
CAS nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6768cd3765b893bc71bce7ff54119d98be9568&vid=08390a0e2c5858d1826c1c7261448e71530376f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %