1,2-Diklorpropan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Propylene dichloride
D0398-25G D0398-500G
TCIAD0398-25GEA 215 SEK
TCIAD0398-25G TCIAD0398-500G
1,2-Diklorpropan ≥98.0%
1,2-Diklorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Kokpunkt: 97°C
Smältpunkt: –100 °C
Densitet: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 14°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000868
CAS nummer: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b76c1267e272edfe583bbd249d3f6194482e19&vid=243dc90cffa4b9ab58b394b3c2d38897bc574f95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %