1,1,2-Trikloretan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T0381-25G T0381-500G
TCIAT0381-25GEA 230 SEK
TCIAT0381-25G TCIAT0381-500G
1,1,2-Trikloretan ≥98.0%
1,1,2-Trikloretan
Formel: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Kokpunkt: 114°C
Smältpunkt: –35,5 °C
Densitet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000852
CAS nummer: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09637
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e79cb7c337faa9c9df90e95feaf86dfe5418624e&vid=d9a4e1651d694bdb99d47bf6a25919d6ccd73db7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %