1,1,2,2-Tetrakloretan ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
T0063-25G
T0063-500G
TCIAT0063-25GEA
245
SEK
TCIAT0063-25G
TCIAT0063-500G
1,1,2,2-Tetrakloretan ≥97.0%
1,1,2,2-Tetrakloretan
Formel:
Cl₂HCCHCl₂ MW: 167,85 g/mol Kokpunkt: 146°C Smältpunkt: -44°C Densitet: 1,595 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000848 CAS nummer: 79-34-5 EINECS: 201-197-8 UN: 1702 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09189 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |