Propionsyra 99,0 GC, T
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Propansyra
P0500-25ML P0500-500ML
TCIAP0500-25MLEA 215 SEK
TCIAP0500-25ML TCIAP0500-500ML
Propionsyra 99,0 GC, T
Propionsyra
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Kokpunkt: 140°C
Smältpunkt: -21
Flampunkt: 52°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002756
CAS nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 14,07825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9d88ed3e3a49cf8f578750bdec622d606f3ee16&vid=58375ddbeab91a5acd1c9bb67a8944eae3f568a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %