Valerianasyra ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Pentansyra
V0003-25ML
V0003-500ML
TCIAV0003-25MLEA
230
SEK
TCIAV0003-25ML
TCIAV0003-500ML
Valerianasyra ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Valerianasyra
Formel:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Kokpunkt: 186°C Smältpunkt: –32 °C Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 96°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004413 CAS nummer: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,09904 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |