Nonansyra ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Nonanoic acid, Pelargonic Acid
P0952-25ML
P0952-100ML
P0952-500ML
TCIAP0952-25MLEA
215
SEK
TCIAP0952-25ML
TCIAP0952-100ML
TCIAP0952-500ML
Nonansyra ≥98.0%
Nonansyra
Formel:
C₉H₁₈O₂ MW: 158,24 g/mol Kokpunkt: 254°C Smältpunkt: 12 °C Densitet: 0,9055 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 140°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00004433 CAS nummer: 112-05-0 EINECS: 203-931-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,07070 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |