Smörsyra ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Butansyra
B0754-25ML B0754-500ML
TCIAB0754-25MLEA 215 SEK
TCIAB0754-25ML TCIAB0754-500ML
Smörsyra ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Smörsyra
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Kokpunkt: 163°C
Smältpunkt: -3
Flampunkt: 75°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002814
CAS nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01593
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb6bf5b2c2b02f030d161125b884712fad0b675&vid=1b2e897268a1c8e805190e03abd65cdc7d7c13c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %