Heptyl acetate ≥99.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Acetic acid heptyl ester
A0904-25ML A0904-500ML
TCIAA0904-25MLEA 215 SEK
TCIAA0904-25ML TCIAA0904-500ML
Heptyl acetate ≥99.0%
Heptyl acetate
Formel: C₉H₁₈O₂
Kokpunkt: 192°C
Smältpunkt: -50°C
Densitet: 0,8891 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 69°C
MDL Number: MFCD00027311
CAS nummer: 112-06-1
EINECS: 203-932-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dcf28335ca6c00a59a3e518a48966c90121e2ba&vid=30e3c0b89a636833cfe6f37993f933c3a7b36f3a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %