Butylacetat ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
A0024-25ML
A0024-500ML
TCIAA0024-25MLEA
215
SEK
TCIAA0024-25ML
TCIAA0024-500ML
Butylacetat ≥99.0%
Butylacetat
Formel:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ MW: 116.16 g/mol Kokpunkt: 126°C Smältpunkt: -76 Flampunkt: 28°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009445 CAS nummer: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3 III Merck Index: 14,01535 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |