Isopropylacetat ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Acetic acid isopropyl ester
A0036-25ML A0036-500ML
TCIAA0036-25MLEA 230 SEK
TCIAA0036-25ML TCIAA0036-500ML
Isopropylacetat ≥99.0%
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kokpunkt: 88°C
Smältpunkt: -62
Flampunkt: 7°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008877
CAS nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f51d2081ca035eab1a09491d3b9c3732b27e5e&vid=9a4034c6f9b0414c27099ad193c41cc11b6794ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %