Isopentylacetat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
A0033-25ML
A0033-500ML
TCIAA0033-25MLEA
230
SEK
TCIAA0033-25ML
TCIAA0033-500ML
Isopentylacetat ≥98.0%
Isopentylacetat
Formel:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Kokpunkt: 141°C Smältpunkt: –78 °C Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 38°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008946 CAS nummer: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 UN: 1104 ADR: 3,III Merck Index: 14,05111 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |