Isobutylacetat ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Metylpropylacetat
A0034-25ML A0034-500ML
TCIAA0034-25MLEA 215 SEK
TCIAA0034-25ML TCIAA0034-500ML
Isobutylacetat ≥99.0%
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokpunkt: 117°C
Smältpunkt: –99 °C
Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 21°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008932
CAS nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7e208f20136ed222d6d65b05ab5dd76117eaa2e&vid=ed2986b5d5c9ac4a424f65f0baf70fe63dc2d586&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %