sec-Butylacetat ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
1-Methylpropyl acetate
A0025-25ML
A0025-500ML
TCIAA0025-25MLEA
215
SEK
TCIAA0025-25ML
TCIAA0025-500ML
sec-Butylacetat ≥98.0%
sec-Butylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Kokpunkt: 112°C Smältpunkt: -98.9 Flampunkt: 18°C |
MDL Number:
MFCD00009328 CAS nummer: 105-46-4 EINECS: 203-300-1 UN: 1123 ADR: 3 II Merck Index: 14,01536 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |